Anti-KALRN Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB06143
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:kalirin, RhoGEF kinase
- Symbol antigenu:KALRN
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: KALRN (kalirin, RhoGEF kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat