Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-TCF19 Goat Polyclonal Antibody
Anti-TCF19 Goat Polyclonal Antibody
  EVBIEB06068
undefined
Anti-TCF19 Goat Polyclonal Antibody
  EVBIEB06068

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Transcription Factor 19
  • Symbol antigenu:
    TCF19
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg

 

 

Type: Primary
Antigen: TCF19 (transcription factor 19)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human