Anti-ELMO1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Catalog # EVBIEB05297
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:engulfment and cell motility 1
- Symbol antigenu:ELMO1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunoprecipitace:Yes
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ELMO1 (engulfment and cell motility 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: