Anti-COP1 / PSEUDO-ICE (Isofom 2) Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB05255
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Pseudo-ICE (Isofom 2)
- Symbol antigenu:COP1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: COP1 / PSEUDO-ICE (Isofom 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human