Anti-LASP1 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB05251
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:LIM and SH3 Protein 1
- Symbol antigenu:LASP1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Pig,Human,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: LASP1 (LIM and SH3 protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat