Anti-Mcm7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M3]
BSBTMA1058
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Minichromosome Maintenance Complex Component 7
- Symbol antigenu:MCM7
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:M3
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG1
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Formát:Ascites
- Formulář:Lyophilized
- Synonyma antigenu:P85MCM|PNAS146|P1.1-MCM3|P1CDC47|MCM2|CDC47|PPP1R104
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:Ice
- Imunogen:Recombinant human Mcm7.
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Mcm7
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human