ContactUsLinkComponent
Anti-GPR39 Rabbit Polyclonal Antibody
undefined
Anti-GPR39 Rabbit Polyclonal Antibody
  • Catalog No:
  • NOVUNLS139SS
  • NOVUNLS139
  • Symbol antigenu:
  • GPR39
  • GPR39
  • Název antigenu:
  • G Protein-Coupled Receptor 39
  • G Protein-Coupled Receptor 39
  • Synonyma antigenu:
  • G-protein coupled receptor 39|GPR39
  • G-protein coupled receptor 39|GPR39
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Identifikační číslo genu:
  • 2863
  • 2863
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together