Anti-ZBTB46 Rabbit Polyclonal Antibody
NOVUNBP2-27211
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger and BTB domain containing 46
- Symbol antigenu:ZBTB46
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:
- Reaktivita:Human
- Environmentally Preferable:
- Identifikační číslo genu:140685
- Synonyma antigenu:BZEL|RINZF|BTBD4|dJ583P15.7|dJ583P15.8|ZNF340
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 μg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: ZBTB46 (zinc finger and BTB domain containing 46)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human