Anti-ZEB1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 2A8A6]
Katalogové číslo NOVUNBP2-23484PE
Dodavatel: Novus Biologicals
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger E-box binding homeobox 1
- Symbol antigenu:ZEB1
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:2A8A6
- Spojení:PE (Phycoerythrin)
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgG1
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Identifikační číslo genu:6935
- Synonyma antigenu:ZFHEP|TCF8|FECD6|PPCD3|ZFHX1A|NIL2A|DELTAEF1|BZP|AREB6
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 μL
- Bal.:0,1 mL
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: ZEB1 (zinc finger E-box binding homeobox 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A8A6
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human