Anti-EHMT1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Katalogové číslo NOVUNBP1-77400G
Dodavatel: Novus Biologicals
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1
- Symbol antigenu:EHMT1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:DyLight® 488
- Hostitel:Rabbit
- ImunoFluorescence:Yes
- Reaktivita:Human,Mouse
- Identifikační číslo genu:79813
- Synonyma antigenu:Eu-HMTase1|KMT1D|bA188C12.1|EUHMTASE1|FP13812|GLP1|GLP
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µL
- Bal.:0,1 mL
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: EHMT1 (euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse