ContactUsLinkComponent
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: exon 13]
  NOVUNBP1-47181V
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: exon 13]
  NOVUNBP1-47181V
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor)
  • Symbol antigenu:
    HIF1A
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Klon:
    exon 13
  • Spojení:
    DyLight® 405
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Identifikační číslo genu:
    3091
  • Synonyma antigenu:
    PASD8|HIF-1alpha|HIF1-ALPHA|HIF-1A|HIF1|MOP1|HIF-1-alpha|bHLHe78
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 μL
  • Bal.:
    0,1 mL
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: polyclonal
Clone: exon 13
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human