Anti-TYRO3 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Catalog # NOVUNBP1-28635V
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:TYRO3 Protein Tyrosine Kinase
- Symbol antigenu:TYRO3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:DyLight® 405
- Hostitel:Rabbit
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Identifikační číslo genu:7301
- Synonyma antigenu:Sky|RSE|Rek|Tif|BYK|Dtk|Etk-2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 μL
- Bal.:0,1 mL
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TYRO3 (TYRO3 protein tyrosine kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse