Anti-BIRC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Novus Biologicals
Certifikáty
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: BIRC3 (baculoviral IAP repeat containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Specifikace
- Catalog No:
- NOVUNBP1-27972
- NOVUNBP1-27972SS
- Symbol antigenu:
- cIAP2
- cIAP2
- Název antigenu:
- baculoviral IAP repeat containing 3
- baculoviral IAP repeat containing 3
- Synonyma antigenu:
- MIHC|MALT2|HAIP1|API2|AIP1|RNF49|CIAP2|HIAP1|c-IAP2
- MIHC|MALT2|HAIP1|API2|AIP1|RNF49|CIAP2|HIAP1|c-IAP2
- Druh protilátky:
- Primární
- Primární
- Klonovalita:
- Polyclonal
- Polyclonal
- Spojení:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Reaktivita:
- Human
- Human
- Hostitel:
- Rabbit
- Rabbit
- Identifikační číslo genu:
- 330
- 330
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImunoFluorescence:
- Yes
- Yes
- Skladovací teplota:
- Cool
- Cool
- Transportní teplota:
- Ice
- Ice