Anti-AGR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Type: Primary
Antigen: AGR2 (anterior gradient 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
- Catalog No:
- NOVUNBP1-05936SS
- NOVUNBP1-05936
- Symbol antigenu:
- AGR2
- AGR2
- Název antigenu:
- Anterior Gradient 2
- Anterior Gradient 2
- Synonyma antigenu:
- AG2|hAG-2|AG-2|Anterior gradient protein 2 homolog|HPC8|Secreted cement gland protein XAG-2 homolog
- AG2|hAG-2|AG-2|Anterior gradient protein 2 homolog|HPC8|Secreted cement gland protein XAG-2 homolog
- Druh protilátky:
- Primární
- Primární
- Klonovalita:
- Polyclonal
- Polyclonal
- Spojení:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Reaktivita:
- Human
- Human
- Hostitel:
- Rabbit
- Rabbit
- Identifikační číslo genu:
- 10551
- 10551
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImunoFluorescence:
- Yes
- Yes
- Skladovací teplota:
- Cool
- Cool
- Transportní teplota:
- Ice
- Ice
Frequently Bought Together