Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
NOVUNB600-246H
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Forkhead Box P3
- Symbol antigenu:FOXP3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:HRP (Horseradish Peroxidase)
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Identifikační číslo genu:50943
- Synonyma antigenu:AIID|PIDX|JM2|DIETER|XPID|Scurfin|IPEX
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µL
- Bal.:0,1 mL
Type: Primary
Antigen: FOXP3 (forkhead box P3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse