ContactUsLinkComponent
Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
  NOVUNB400-116C
Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
  NOVUNB400-116C
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
  • Symbol antigenu:
    ABCE1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    DyLight® 650
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Identifikační číslo genu:
    6059
  • Synonyma antigenu:
    RNase 4 inhibitor|Ribonuclease 4 Inhibitor|ABC 38|ABCE 1|OABP|ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1|RLI|RNS4I|ABC38|RNase L Inhibitor
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µL
  • Bal.:
    0,1 mL
Type: Primary
Antigen: ABCE1 (ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human