Anti-NES Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 10C2]
NOVUNB300-266FR
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Nestin
- Symbol antigenu:NES
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:10C2
- Spojení:DyLight® 680
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Mouse
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG1 kappa
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Identifikační číslo genu:10763
- Synonyma antigenu:Nbla00170
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 Tests
- Bal.:100 Tests
Type: Primary
Antigen: NES (nestin)
Clonality: monoclonal
Clone: 10C2
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human