Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
NOVUNB21-1254V
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:histone cluster 2, H3c
- Symbol antigenu:HIST2H3C
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:DyLight® 405
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:
- Reaktivita:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Identifikační číslo genu:126961
- Synonyma antigenu:H3F2|H3.2|H3FM|H3|H3/M|H3FN
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:50 μg
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: HIST3H3 (histone cluster 3, H3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: