ContactUsLinkComponent
Anti-DEFA5 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C8]
Anti-DEFA5 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C8]
Supplier:  Novus Biologicals
Certificates
undefined
Anti-DEFA5 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C8]
Supplier:  Novus Biologicals
Specifications
  • Catalog No:
  • NOVUNB110-60002
  • NOVUNB110-60002SS
  • Symbol antigenu:
  • DEFA5
  • DEFA5
  • Název antigenu:
  • Defensin alpha 5
  • Defensin alpha 5
  • Synonyma antigenu:
  • HD-5|DEF5
  • HD-5|DEF5
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Klon:
  • 8C8
  • 8C8
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 1670
  • 1670
  • Izotyp:
  • IgG2b
  • IgG2b
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice
  • Ice
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together