ContactUsLinkComponent
Anti-SLC22A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SLC22A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPA2190
Dodavatel:  Boster Bio
undefined
Anti-SLC22A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPA2190
Dodavatel:  Boster Bio
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Solute Carrier Family 22 Member A7
  • Symbol antigenu:
    Solute carrier family 22, member 7
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-Terminal
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Lyophilized
  • Synonyma antigenu:
    OAT2|NLT
  • Počet aminokyselin:
    514 to 530
  • Sekvence:
    ETRQAQLPETIQDVERK
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human SLC22A7 (514-530aa ETRQAQLPETIQDVERK), different from the related rat and mouse sequences by two amino acids.
  • Čištění:
    purified by immunogen affinity purification
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: SLC22A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat