ContactUsLinkComponent
Anti-Kallikrein 10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Kallikrein 10 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPA1821
Dodavatel:  Boster Bio
undefined
Anti-Kallikrein 10 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPA1821
Dodavatel:  Boster Bio
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Kallikrein 10
  • Symbol antigenu:
    KLK10
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-Terminal
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Lyophilised
  • Počet aminokyselin:
    252 - 265
  • Sekvence:
    SAQHPAVYTQICKY
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human Kallikrein 10 (252-265aa SAQHPAVYTQICKY).
  • Čištění:
    purified by immunogen affinity purification
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Rabbit IgG polyclonal antibody for Kallikrein-10 (KLK10) detection. Tested with WB in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Kallikrein 10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human