ContactUsLinkComponent
Anti-IGFBP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-IGFBP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPA1498
Dodavatel:  Boster Bio
undefined
Anti-IGFBP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTPA1498
Dodavatel:  Boster Bio
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3
  • Symbol antigenu:
    IGFBP3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Lyophilized
  • Synonyma antigenu:
    IBP3|IGF-binding protein 3|BP-53|Insulin-like growth factor-binding protein 3
  • Počet aminokyselin:
    182 - 198
  • Sekvence:
    IKKGHAKDSQRYKVDYE
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence in the middle region of human IGFBP3 (182-198aa IKKGHAKDSQRYKVDYE).
  • Čištění:
    purified by immunogen affinity purification
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Rabbit IgG polyclonal antibody for Insulin-like growth factor-binding protein 3(IGFBP3) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: IGFBP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human