Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (CF®640R)
Catalog # 20240.
Supplier: Biotium
Specifications
- Druh protilátky:Etiketa
- Název antigenu:HA tag
- Symbol antigenu:HA
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:CF® 640R
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:50 µl
- Bal.:50 µl
Specifications
About this item
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 640R Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: