ContactUsLinkComponent
Anti-Tuberin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y320]
Anti-Tuberin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y320]
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
undefined
Anti-Tuberin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: Y320]
Supplier:  Abcam
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • ABCAAB32554-1ML
  • ABCAAB32554-100
  • Symbol antigenu:
  • TSC2
  • Název antigenu:
  • tuberous sclerosis 2
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Klon:
  • Y320
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Izotyp:
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice