ContactUsLinkComponent
Anti-MEK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E342]
Anti-MEK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E342]
Dodavatel:  Abcam
New Product
Certifikáty
undefined
Anti-MEK1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E342]
Dodavatel:  Abcam
New Product
Specifikace
  • Catalog No:
  • ABCAAB32091-100
  • ABCAAB32091-1ML
  • ABCAAB32091-20UL
  • Symbol antigenu:
  • MAP2K1
  • Název antigenu:
  • Mitogen-activated protein kinase kinase 1
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Klon:
  • E342
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Izotyp:
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Imunoprecipitace:
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Skladovací teplota:
  • Cool
  • Transportní teplota:
  • Ice