Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-EIF2AK3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anti-EIF2AK3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Katalogové číslo BIRBORB99188-100
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-EIF2AK3 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Katalogové číslo BIRBORB99188-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3
  • Symbol antigenu:
    EIF2AK3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    lyophilized
  • Počet aminokyselin:
    163 to 176
  • Skladovací pufr:
    5mg BSA, 0,9mg NaCl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mg Thimerosal, 0,05mg NaN3.
  • Sekvence:
    QWDQDRESMETVPF
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    500 ug/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence at the N-terminus of human EIF2AK3(163-176aa QWDQDRESMETVPF).
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: EIF2AK3 (eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human