Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-PSAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A7]
Anti-PSAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A7]
Catalog # BIRBORB98494-0.1
Supplier:  Biorbyt
Anti-PSAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A7]
Catalog # BIRBORB98494-0.1
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Phosphoserine Aminotransferase 1
  • Symbol antigenu:
    PSAT1
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    1A7
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG1
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS containing 0,09% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μg
  • Bal.:
    0,1 mg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: PSAT1 (phosphoserine aminotransferase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: