Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-ACOT13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ACOT13 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB94291-50
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-ACOT13 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB94291-50
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    acyl-CoA thioesterase 13
  • Symbol antigenu:
    ACOT13
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifications

About this item

Immunochemistry: 5 ?g/ml; Western Blot: 1-2 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: ACOT13 (acyl-CoA thioesterase 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat