Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-ACP5 Goat Polyclonal Antibody
Anti-ACP5 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB89721-50
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-ACP5 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB89721-50
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Acid Phosphatase 5
  • Symbol antigenu:
    ACP5
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    Tris-buffered saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    TRAP / TRAF2 antibody was raised against synthetic peptide C-KMEAKNSYVRDD from the C-terminus of human TRAF2.
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifications

About this item

ELISA: 1:128000; Immunochemistry: 3.75 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.3 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: ACP5 (acid phosphatase 5, tartrate resistant)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: