Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CLIC1 Mouse monoclonal antibody unconjugated
Anti-CLIC1 Mouse monoclonal antibody unconjugated
Catalog # BIRBORB89573-50
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-CLIC1 Mouse monoclonal antibody unconjugated
Catalog # BIRBORB89573-50
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    chloride intracellular channel 1
  • Symbol antigenu:
    CLIC1
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Mouse
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2a kappa
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS, pH 7,2
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein A chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifications

About this item

Immunochemistry: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CLIC1 (chloride intracellular channel 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human