Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-FIZZ1 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB88995-50
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-FIZZ1 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB88995-50
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    FIZZ1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací pufr:
    Tris-buffered saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifications

About this item

ELISA: 1:128000; Immunochemistry: 2.5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: FIZZ1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human