Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-Band 3 Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB87685-50
 :  Biorbyt
undefined
Anti-Band 3 Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB87685-50
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    BAND3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,01% sodium azide, 50% glycerol.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

 

 

ELISA: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Band 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human