Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-STRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-STRAP Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB87651-50
 :  Biorbyt
undefined
Anti-STRAP Rabbit Polyclonal Antibody
  BIRBORB87651-50
 :  Biorbyt

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Serine/threonine kinase receptor associated protein
  • Symbol antigenu:
    STRAP
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,2% gelatin, 0,05% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by Protein G chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

 

 

Immunochemistry: 10 ?g/ml; Western Blot: 1-2 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: STRAP (serine/threonine kinase receptor associated protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: