ContactUsLinkComponent
Anti-FAIM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-FAIM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB87310-50
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-FAIM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB87310-50
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Fas apoptotic inhibitory molecule 3
  • Symbol antigenu:
    FAIM3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,02% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG
Specifications
About this item
Immunochemistry: 5 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FAIM3 (Fas apoptotic inhibitory molecule 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human