Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-GPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB85282-50
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-GPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB85282-50
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    G Protein-Coupled Receptor 1
  • Symbol antigenu:
    GPR1
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,1% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic 17 amino acid peptide from C-terminus of human GPR1
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifikace

O tomto produktu

Immunochemistry: 23-46 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: GPR1 (G protein-coupled receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human