Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-NEK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB84174-50
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-NEK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB84174-50
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    NIMA-related kinase 6
  • Symbol antigenu:
    NEK6
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,1% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic 18 amino acid peptide from near C-terminus of human NEK6
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifikace

O tomto produktu

Immunochemistry: 13 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: NEK6 (NIMA-related kinase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human