Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-S1PR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB79900-50
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-S1PR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB79900-50
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    sphingosine-1-phosphate receptor 4
  • Symbol antigenu:
    S1PR4
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací pufr:
    PBS, 0,1% sodium azide.
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Synthetic 17 amino acid peptide from C-terminus of human S1PR4/EDG6
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    50 µg
  • Bal.:
    50 µG

Specifications

About this item

Immunochemistry: 8-19 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: S1PR4 (sphingosine-1-phosphate receptor 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human