Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-TFRC Goat Polyclonal Antibody
Anti-TFRC Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB79333-100
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-TFRC Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB79333-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    transferrin receptor
  • Symbol antigenu:
    TFRC
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Goat
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací pufr:
    Supplied at 0,5 mg/ml in Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3 with 0,5% BSA
  • Molekulární hmotnost:
    90 kDa
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    N Terminus
  • Čištění:
    purified by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

ELISA: 1:128000; Western Blot: 1-3 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: TFRC (transferrin receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: