Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB77669-100
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB77669-100
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    abhydrolase domain containing 14B
  • Symbol antigenu:
    ABHD14B
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Recombinant protein
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifications

About this item

ELISA: 1:20000-1:80000; Immunochemistry: 1:100-1:500

Type: Primary
Antigen: ABHD14B (abhydrolase domain containing 14B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human