Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-AFG3L1P Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-AFG3L1P Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB77512-100
Dodavatel:  Biorbyt
undefined
Anti-AFG3L1P Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB77512-100
Dodavatel:  Biorbyt

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    AFG3-like AAA ATPase 1, pseudogene
  • Symbol antigenu:
    AFG3L1P
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    Peptide
  • Čištění:
    purified by affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifikace

O tomto produktu

ELISA: 1:20000-1:80000; Immunochemistry: 1:100-1:500

Type: Primary
Antigen: AFG3L1P (AFG3-like AAA ATPase 1, pseudogene)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human