Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-KLK11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-KLK11 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB76145-100
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-KLK11 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB76145-100
Supplier:  Biorbyt

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Kallikrein-related peptidase 11
  • Symbol antigenu:
    KLK11
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulář:
    lyophilized
  • Počet aminokyselin:
    233 to 250
  • Skladovací pufr:
    5mg BSA, 0,9mg NaCl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mg Thimerosal, 0,05mg NaN3.
  • Sekvence:
    YTKVCKYVDWIQETMKNN
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,1-0,5 ug/ml,0,5-1 ug/ul
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Imunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human KLK11(233-250aa YTKVCKYVDWIQETMKNN).
  • Čištění:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: KLK11 (kallikrein-related peptidase 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human