ContactUsLinkComponent
Anti-CLEC2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CLEC2A Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB75821-100
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-CLEC2A Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB75821-100
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    C-type lectin domain family 2, member A
  • Symbol antigenu:
    CLEC2A
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    1 mg/mL
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CLEC2A (C-type lectin domain family 2, member A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human