Anti-LEMD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB75806-100
Supplier: Biorbyt
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:LEM domain containing 2
- Symbol antigenu:LEMD2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/mL
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: LEMD2 (LEM domain containing 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: