Anti-THBS4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB75795-100
Supplier: Biorbyt
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:thrombospondin 4
- Symbol antigenu:THBS4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/mL
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: THBS4 (thrombospondin 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: