Anti-CLEC7A Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB75791-100
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:C-type lectin domain family 7, member A
- Symbol antigenu:CLEC7A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/mL
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: CLEC7A (C-type lectin domain family 7, member A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat