Anti-LY9 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB75592-100
Supplier: Biorbyt
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:lymphocyte antigen 9
- Symbol antigenu:LY9
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/mL
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: LY9 (lymphocyte antigen 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat