Anti-Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
BIRBORB75258-100
: Biorbyt
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Virus
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/mL
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Type: Primary
Antigen: Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Virus