Anti-SCRAPPER Rabbit Polyclonal Antibody
BIRBORB74932-100
: Biorbyt
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:SCRAPPER
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/mL
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Type: Primary
Antigen: SCRAPPER
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat