Anti-GIMAP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BIRBORB74292-100
Dodavatel: Biorbyt
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:GTPase, IMAP family member 8
- Symbol antigenu:GIMAP8
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Koncentrace:1 mg/ml
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µl
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: GIMAP8 (GTPase, IMAP family member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human