ContactUsLinkComponent
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB74163-100
Supplier:  Biorbyt
undefined
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BIRBORB74163-100
Supplier:  Biorbyt
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase)
  • Symbol antigenu:
    MMP2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Koncentrace:
    0,55 mg/ml
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µl
  • Bal.:
    100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MMP2 (matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human